Learn More
Solution d'éthanol (non taxée), testée selon la Ph.Helv., 70 % (v/v) dans H2O , réservé aux titulaires de licence, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit 15630630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon poly
Conditionnement:
1L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15630630 1 L Flacon poly 1L
15650630 25 L Bidon en acier inoxydable 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 15630630 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 028771L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    65.59€ / 1L
    Économisez 10.41€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol solution (Untaxed)
Note relative au nom Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
% min. CAS ≥70.0000%, ≥30.0000%
% max. CAS <90.0000%, <50.0000%
Densité 0.886 g/cm3
Quantité 1 L
Point d’éclair 22°C
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Point d’ébullition 77°C
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol