Learn More
Riedel-de Haën Éthanol (taxé) CHROMASOLV™
Code produit 15985660
Change view
Click to view available options
Quantité:
18 L
Conditionnement:
18L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15985660 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit 15985660 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 3485218L
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Éthanol (taxé) CHROMASOLV™ pour HPLC, absolue, ≥ 99,8 %.
  • Même qualité élevée que la HPLC CHROMASOLV.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol (Taxed)
pH No data available
Point de fusion -115°C
CAS 64-17-5
Couleur Incolore
Densité 0.790 to 0.791 g/cm3 (20°C)
Quantité 18 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule moléculaire C2H6O
Formule linéaire CH3CH2OH
Tension de vapeur 59 hPa (20°C)
Numéro MDL MFCD00003568
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Synonyme Ethyl alcohol
Point d’ébullition 78°C to 79°C (1.013 hPa)
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité HPLC