Learn More
Aminoéthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409213 2500 g 2500g
11499203 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11697.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Ethanolamine is also used in messenger molecules such as palmitoylethanolamide, which have an effect on CB1 receptors. Ethanolamine is used as a scrubber for the removal of methyl bromide. Polyaniline doping ethanolamine is used for modified electrode preparation to measure uric acid in human body with the presence of antiscorbutic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthanolamine est également utilisée dans les molécules de messageries telles que le palmitoylethanolamide, qui ont un effet sur les récepteurs CB1. L’éthanolamine est utilisée comme épurateur pour l’élimination du bromure de méthyle. L’éthanolamine dopante polyaniline est utilisée pour la préparation d’électrodes modifiées afin de mesurer l’acide urique dans le corps humain avec la présence d’acide antiscorbutique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le à l’écart de la chaleur, de l’étincelle, des flammes nues, des surfaces chaudes et de la fumée. La zone de stockage doit être sûre et fermée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-43-5
Formule moléculaire C2H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine
Point de fusion 10°C
Densité 1.012
Point d’ébullition 169°C to 170°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire HOCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.454
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2491
Beilstein 505944
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,3727
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
Poids de la formule 61.08
Pourcentage de pureté ≥98%