Learn More
Éthanolamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10133100 1 l 1L
10033213 250 mL 250mL
10103200 2.5 L 2.50L
10552541 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10133100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55€
    47.65€ / 1L
    Économisez 9.90€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-43-5
Formule moléculaire C2H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme éthanolamine, monoéthanolamine, aminoéthanol, 2-hydroxyéthylamine, 2-amino-1-éthanol, éthanol, 2-amino, éthylolamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI : 16000
SMILES NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoéthanol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 10.3°C
Densité 1.0120 g/ml
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4530 à 1.4550
Quantité 1 l
Beilstein 04, 274
Fieser 01,357 ; 02,189 ; 04,222 ; 16,162
Merck Index 15, 3782
Gravité spécifique 1.012
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : miscible au méthanol et à l’acétone, soluble dans le benzène, l’éther, le ccl4 et le n-heptane
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
Viscosité 24 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 61.08
Tension de vapeur 0.48 mmHg à 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.