Learn More
Éthanolamine-d7, CDN
Code produit 30328023
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328023 0.5 g 0.50g
30317752 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30328023 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND68160.5G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine-d7
CAS 1219802-89-7
Formule moléculaire C2 D7 N O
Quantité 0.5 g
Synonyme Ethan-1,1,2,2-d4-ol-d, 2-(amino-d2)- (ACI), 2-(Amino-d2)ethan-1,1,2,2-d4-ol-d (ACI), Ethanolamine-d7, 2-Aminoethanol-D7
Formule InChI InChI=1 S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2,4 D/hD2
SMILES [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H]
Nom IUPAC N,N,1,1,2,2-hexadeuterio-2-deuteriooxyethanamine
Poids moléculaire (g/mol) 68.126
Poids de la formule 68.097 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity