Learn More
Ethanolamine-d7, TRC
Code produit 30376156
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30376156 10 mg 10mg
30386304 50 mg -
30386743 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30376156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE67650610MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219802-89-7
Formule moléculaire C2 D7 N O
Poids moléculaire (g/mol) 68.126
Synonyme Ethan-1,1,2,2-d4-ol-d, 2-(amino-d2)- (ACI), 2-(Amino-d2)ethan-1,1,2,2-d4-ol-d (ACI), Ethanolamine-d7, 2-Aminoethanol-D7
Nom IUPAC N,N,1,1,2,2-hexadeuterio-2-deuteriooxyethanamine
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine-d7
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2,4D/hD2
Poids de la formule 68.097