Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313466 100 g -
11323466 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14322.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2002-24-6
Formule moléculaire C2H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 97.542
Numéro MDL MFCD00012892
Clé InChI PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
CID PubChem 74819
Nom IUPAC 2-aminoéthanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine hydrochloride
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 100 g
Beilstein 3542892
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3727
Poids de la formule 97.55
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanolamine hydrochloride