Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323466 500 g 500g
11313466 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14322.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2002-24-6
Formule moléculaire C2H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 97.542
Numéro MDL MFCD00012892
Clé InChI PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
CID PubChem 74819
Nom IUPAC 2-aminoéthanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine hydrochloride
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 500 g
Beilstein 3542892
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3727
Poids de la formule 97.55
Pourcentage de pureté ≥98%