Learn More
Chlorhydrate d’éthanolamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226750 250 g Flacon en verre 250g
10761145 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10226750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217042500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.80€
    58.65€ / 250g
    Économisez 11.15€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2002-24-6 | C2H7NO·HCl | 97.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2002-24-6
Formule moléculaire C2H7NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 97.55
Numéro MDL MFCD00012892
Clé InChI PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
CID PubChem 74819
Nom IUPAC 2-aminoéthanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine hydrochloride
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 84°C to 86°C
Couleur Beige ou Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2OH·HCl
Quantité 250 g
Beilstein 04, 275
Merck Index 15, 3782
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 97.55
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux agglomérants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.