Learn More
Chlorhydrate d’éthanolamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ethanolamine hydrochloride |
| Note relative au nom | p.a. |
| Point de fusion | 84°C to 86°C |
| Couleur | Beige ou Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | H2NCH2CH2OH·HCl |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 04, 275 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethanolamine hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.