Learn More
Ethaverine, TRC
Code produit 17962455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962455 10 mg 10mg
17903465 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE67670010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-47-5
Formule moléculaire C24 H29 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 395.49
Synonyme 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, Perparine, 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline, Barbonin, Barbonine, Dyscural, Ethylpapaverine, Ethylpapaverine
Nom IUPAC 1-[(3,4-diéthyphényl)méthyl]-6,7-diéthysoxyisoquinoline
SMILES CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethaverine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3
Poids de la formule 395.2097
Pourcentage de pureté >95%