Learn More
Éther USP, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15577864
Change view
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 g
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15577864 6 x 500 g Flacon en aluminium 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15577864 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 080410
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ether
Quantité 6 x 500 g
Conditionnement Flacon en aluminium
Poids de la formule 74.12
Qualité BP/EP/FCC/JP/NF/USP