Learn More
Bromure d’éthidium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10042120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10042120 5 g Flacon en verre -
11976611 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10042120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170960050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1239-45-8
Formule moléculaire C21H20BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
Numéro MDL MFCD00011724
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
Nom IUPAC 5-éthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine;bromure
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethidium bromide
Point de fusion 260.0°C to 262.0°C
Couleur Violet-rouge
pH ∼4.5 (1% aq. soln. at 20°C)
Point d’éclair >100°C
Perte à la dessiccation 5.0% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,4769
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear red
Poids de la formule 394.3
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline