Learn More
Bromure dʼéthidium, 98 % (poids sec), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416750 5 g 5g
11406750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416750 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07482.06
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
For DNA isolation and visualization
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1239-45-8
Formule moléculaire C21H20BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
Numéro MDL MFCD00011724
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethidium bromide
Point de fusion ∽261°C (decomposition)
Odeur Weak
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3642536
Merck Index 14,4731
Nom IUPAC 3,8-diamino-5-éthyl-6-phénylephenanthridin-5-ium bromure
Poids de la formule 394.32
Pourcentage de pureté 98%