Learn More
Ethidium bromure, > 98 %, réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11496431 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496431 25 g
11476431 1 g
11486431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496431 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219399325
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 1239-45-8
Formule moléculaire C21H20BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
Numéro MDL MFCD00011724
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
Nom IUPAC bromure de 3,8-diamino-5-éthyl-6-phénylephenanthridin-5-ium
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethidium bromide
Couleur Marron-rouge
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Quantité 25 g
Poids de la formule 394.3
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre