Learn More
Bromure Ethidium™, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Code produit 10773601 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773601 5 g Cuve en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10773601 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/P700/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Especificaciones
CAS 1239-45-8
Point de fusion 260°C
Couleur Violet
pH 4.0 to 7.0
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C21H20BrN3
Numéro MDL MFCD00011724
Quantité 5 g
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nom IUPAC 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
Poids de la formule 394.3g/mol
Forme physique Solide en poudre
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.