Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure d’éthidium, réactif d’électrophorèse, 98 % (poids sec)
Code produit 15430527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430527 5 g 5g
15420527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430527 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66192.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1239-45-8
Formule moléculaire C21H20BrN3
Synonyme 3,8-diamino-5-éthyl-6-bromure de phénylphénanthridinium ; Bromure de Homidium
Spécification
Doser 98%
Couleur Rouge à violet
Poids de la formule 394.32
Point de fusion ca. 261°
Odeur Weak
Type de produit Bromure d’éthidium, réactif d’électrophorèse
Pureté poids sec
Quantité 5 g