Learn More
Bromure dʼéthidium, bioréagents Fisher
Beschreibung
Coulage de gels
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• En poudre
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• En poudre
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ethidium Bromide |
| Point de fusion | 260°C |
| Couleur | Violet |
| pH | 4.0 to 7.0 |
| Perte à la dessiccation | 5% max. |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Merck Index | 15, 4769 |
| Poids de la formule | 394.32 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?