Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure d’éthidium, qualité biologie moléculaire, 98 %
Code produit 15478689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25G
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478689 25G 25g
15468689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478689 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67270.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1239-45-8
Formule moléculaire C21H20BrN3
Synonyme 3,8-diamino-5-éthyl-6-bromure de phénylphénanthridinium ; Bromure de Homidium
Spécification
Doser 98%
Couleur Rouge à violet
Poids de la formule 394.32
Point de fusion ca 261° dec.
Odeur Weak
Type de produit Éthidium bromure
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 25G
Forme Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethidium bromide, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide