Learn More
MP Biomedicals™ Ethidium Solution de bromure (10 mg/mL)
Code produit 11427060 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
6 x 10 ml
Conditionnement:
10mL
60mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427060 6 x 10 ml 60mL
11417060 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427060 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11ETBC1002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    196.35€ / 60mL
    Économisez 10.65€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ethidium Solution de bromure (10 mg/mL), qualité biologie moléculaire
  • Le bromure d’éthidium (EtBr) est utile pour toutes les applications nécessitant une coloration des acides nucléiques, y compris l’isolement de l’ADN plasmide du CsCl. Il s’agit de la coloration d’acide nucléique la plus couramment utilisée pour les PAGE ou les électrophorèses sur gel d’agarose.
  • Le bromure d’éthidium a été utilisé dans un certain nombre de dosages fluorimétriques pour les acides nucléiques.
  • Solution d’EtBr prête à l’emploi à 10 mg/ml dans de l’eau déionisée et spécialement filtrée.
  • Le bromure d’éthidium (EtBr) est utile pour toutes les applications nécessitant une coloration des acides nucléiques, y compris l’isolement de l’ADN plasmide du CsCl. Il s’agit de la coloration d’acide nucléique la plus couramment utilisée pour les PAGE ou les électrophorèses sur gel d’agarose.
  • Il a été démontré qu’il se lie à l’ADN simple brin (mais pas aussi fortement) et à l’ADN triple brin.
  • Le bromure d’éthidium (EtBr) de MP confère une coloration profonde à l’ADN en agissant comme agent intercalant entre les bases d’amidon.
  • En raison de sa capacité à se lier à l’ADN, l’EtBr est un inhibiteur de l’ADN polymérase.
Specifications
CAS 1239-45-8
Détection 15 à 30 min avec une solution de 0,5 mg/ml
Couleur Rouge foncé / violet
Concentration 10 mg/ml
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Électrophorèse des acides nucléiques ; transfert et détection ; électrophorèse et transfert sur gel d’acides nucléiques
Poids moléculaire 394,3
Quantité 6 x 10 ml
Conditions de stockage Conserver à +4deg;C, à l’abri de la lumière.
Type de produit Colorant d’ADN/ARN fluorescent