Learn More
Solution de bromure d’éthidium, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 50 mL |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethidium Bromide solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.