Learn More
Ethidium Bromure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethidium Bromide |
| CAS | 1239-45-8 |
| Formule moléculaire | C21H20BrN3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenylphenanthridine Ethobromide, Dromilac, Homidium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H |
| SMILES | [Br-].CC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14 |
| Nom IUPAC | 5-éthyl-6-phénylphènethridine-5-ium-3,8-diamine ; bronchide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 394.31 |
| Poids de la formule | 393.0841 |