Learn More
Ethion Dioxon, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethion-dioxon |
| CAS | 22756-17-8 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C9 H22 O6 P2 S2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Ethion Dioxon, Ethyl methylene phosphorothioate ((EtO)4(CH2S2)P2O2) (6CI), Ethion dioxon, Ethion oxygen analog, Methanedithiol, S,S-diester with O,O-diethyl phosphorothioate, PO-Ethion, Ethion-dioxon |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H22O6P2S2/c1-5-12-16(10,13-6-2)18-9-19-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)SCSP(=O)(OCC)OCC |
| Nom IUPAC | 1-[diéthoxyphosphorylsulfanylméthylsulfanyl(éthoxy)phosphoryl]oxyétane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 352.345 |
| Afficher plus |