Learn More
Ethopabate, MedChemExpress
Code produit 16478846
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478846 100 mg
16432306 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478846 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2138
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
MedChemExpress Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethopabate
Forme physique Solid
CAS 59-06-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H15NO4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Ethyl pabate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1OCC
Poids moléculaire (g/mol) 237.25
Poids de la formule 237.25
Pourcentage de pureté 99.22%
Qualité Research