Learn More
Ethopabate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethopabate |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14) |
| Poids de la formule | 237.1001 |