Learn More
Chlorhydrate d’éthopropazine, TRC
Code produit 30382848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382848 250 mg
30373104 25 mg
30369377 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382848 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE677660250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1094-08-2
Formule moléculaire C19 H24 N2 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 348.93
Synonyme 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
Nom IUPAC N,N-diéthyle-1-phénothiazine-10-ylpropane-2-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Profenamine Hydrochloride
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 348.1427