Learn More
Éthoxyacétylène, ca 50 % d’eau dans les hexanes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499080
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499080 5 g -
11489080 1 g -
11409090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499080 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14245.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.091 g/mol
Ethoxyacetylene is used in Arens-van Dorp synthesis to prepare propargyl alcohol via reaction with ketone. In organic synthesis, it undergoes [2+2] cycloaddition reactions with ketenes to give cyclobutenone derivatives. It is also used to prepare alpha, beta-unsaturated esters from ketones by following Meyer-Schuster rearrangement.Used with N-vinylamides and triflic anhydride in a direct, three-component synthesis of pyridines. Also used to prepare α, β-unsaturated esters from ketones via a Meyer-Schuster rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼéthoxyacétylène est utilisé dans la synthèse dʼArens-van Dorp pour préparer lʼalcool propargylique par réaction avec la cétone. En synthèse organique, il subit des réactions de cycloaddition [2+2] avec des cétènes pour donner des dérivés de cyclobuténone. Il est également utilisé pour préparer des esters alpha, bêta-non saturés à partir de cétones en suivant le réarrangement Meyer-Schuster. Il est utilisé avec les N-vinylamides et lʼanhydride triflique dans une synthèse directe à trois composants des pyridines. Également utilisé pour préparer α ; , β ; -esters non saturés à partir de cétones via un réarrangement Meyer-Schuster.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-80-0
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
Numéro MDL MFCD00009247
Clé InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
CID PubChem 61239
Nom IUPAC Éthynoxyéthane
SMILES CCOC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxyacetylene
Densité 0.718
Point d’ébullition 55°C to 56°C
Point d’éclair −28°C (−18°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire CH3CH2OC≡CH
Indice de réfraction 1.38
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 741882
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 70.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈ 50 % p/p dans les hexanes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethoxyacetylene, ca 50% w/w in hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Ethoxyacetylene