Learn More
Chlorhydrate d’éthyoxymine, TRC
Code produit 30382612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382612 500 mg -
30382006 100 mg -
30379736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382612 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE676320500MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3332-29-4
Formule moléculaire C2H7NO . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 97.54
Synonyme Ethoxylamine Hydrochloride, N-Ethoxyamine Hydrochloride, O-Ethylhydroxylamine Hydrochloride, (Aminooxy)ethane Hydrochloride, Ethoxamine Hydrochloride, Ethoxyammonium Chloride
Nom IUPAC O-éthylhydroxylamine ; chloridrate
SMILES Cl.CCON
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxyamine Hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
Poids de la formule 97.0294
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.