Learn More
Éthoxybenzène, TRC
Code produit 30387308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387308 25 mL 25mL
30383693 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387308 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89064525ML
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-73-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Synonyme Phenetole, Ethoxybenzene, Ethyl Phenyl Ether, NSC 406706, Phenetol, Phenoxyethane, Phenyl Ethyl Ether
SMILES CCOc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxybenzene
Quantité 25 mL
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Poids de la formule 122.0732