Learn More
Isocyanate d’éthoxycarbonyle, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11945681 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
11945681 25 g Flacon en verre 25g
10561151 1 g Flacon en verre -
10412845 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11945681 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 314310250
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 19617-43-7 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19617-43-7
Formule moléculaire C4H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 115.09
Clé InChI VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
CID PubChem 300166
Nom IUPAC éthyl N-(oxométhylidene)carbamate
SMILES CCOC(=O)N=C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethoxycarbonyl isocyanate
Couleur Incolore
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 25.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CNCO
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4090
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.11
Poids de la formule 115.09
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide