Learn More
Isothiocyanate d’éthoxycarbonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10757358 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10757358 25 g Flacon en verre 25g
10208097 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10757358 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187850250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16182-04-0
Formule moléculaire C4H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 131.15
Numéro MDL MFCD00004814
Clé InChI BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
CID PubChem 85320
Nom IUPAC éthyle-N-(sulfanylideneméthylidène)carbamate
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 56.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 50°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SCNCOOCH2CH3
Quantité 25 g
Beilstein 03, III, 279
Fieser 04,223; 06,250; 07,146
Gravité spécifique 1.16
Poids de la formule 131.15
Pourcentage de pureté 95%