Learn More
Isothiocyanate d’éthoxycarbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394354 25 g 25g
11384354 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00911.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131.149 g/mol
Ethoxycarbonyl isothiocyanate, is used as a building block in the synthesis of various heterocycles. It is also used for the synthesis of 1,2,4-oxadiazolidine-3,5-dione. It is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate d’éthoxycarbonyle est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse de divers hétérocycles. Il est également utilisé pour la synthèse de 1,2,4-oxadiazolidine-3,5-dione. Il est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Humidité, sensible à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16182-04-0
Formule moléculaire C4H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 131.149
Numéro MDL MFCD00004814
Clé InChI BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
CID PubChem 85320
Nom IUPAC éthyle-N-(sulfanylideneméthylidène)carbamate
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Specifica
Nom chimique ou matériau Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Densité 1.11
Point d’ébullition 44°C to 46°C (10 mmHg)
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.503
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 606091
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ether.
Poids de la formule 131.15
Pourcentage de pureté 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.