Learn More
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)diméthylsulfonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399963 10 g -
11309973 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00266.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5187-82-6 | C6H13BrO2S | 229.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5187-82-6
Formule moléculaire C6H13BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.132
Numéro MDL MFCD00830557
Clé InChI JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
CID PubChem 78861
Nom IUPAC (2-éthoxy-2-oxoéthyl)-diméthylsulfane ; bromure
SMILES CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
Point de fusion ∽80°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 4161472
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 229.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromide