Learn More
(Éthoxycarbonylméthylène)triphénylphosphorane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475343 250 g 250g
11455343 10 g 10g
11465343 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12896.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran is used as a Wittig reagent in organic synthesis. It is used in the preparation of indole from o-nitrobenzaldehydes, coumarins from o-hydroxy acetophenone. It acts as an inhibitor and inhibits the activity of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’(éthoxycarbonylméthylène)triphénylphosphorane est utilisé comme réactif de Wittig dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la préparation de l‘indole à partir d‘o-nitrobenzaldéhydes, de coumarines à partir d‘o-hydroxy acétophénone. Il agit comme un inhibiteur et inhibe l‘activité de la cholinestérase.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1099-45-2
Formule moléculaire C22H21O2P
Poids moléculaire (g/mol) 348.38
Numéro MDL MFCD00009183
Clé InChI IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
CID PubChem 70670
Nom IUPAC 2-(triphényl-$l^{5}-phosphanylidène)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 250 g
Beilstein 754639
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 348.38
Pourcentage de pureté ≥98%