Learn More
Éthoxyméthylène malononitrile, TRC
Code produit 30386432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386432 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89245050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxymethylene Malononitrile
CAS 123-06-8
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Quantité 50 g
Synonyme Propanedinitrile, 2-(ethoxymethylene)-, Malononitrile, (ethoxymethylene)- (6CI,7CI,8CI), Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- (9CI), 2-(Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylene)malonodinitrile, (Ethoxymethylene)malononitrile, (Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylidene)malononitrile, (β-Ethoxymethylene)malononitrile, 1,1-Dicyano-2-ethoxyethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethylene, 1-Ethoxymethylenemalonitrile, 2-(Ethoxymethylene)malononitrile, 2-Cyano-3-ethoxyacrylonitrile, 2-Ethoxy-1,1-ethenedicarbonitrile, Ethoxymethylenemalonitrile, NSC 27792, α-Cyano-β-ethoxyacrylonitrile
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Nom IUPAC 2-(éthoxyméthylidène)propaneditrile
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Poids de la formule 122.048