Learn More
Éthoxyméthylenemalononitrile, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487037 500 g 500g
11467037 25 g 25g
11477037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14412.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-06-8
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD00001854
Clé InChI OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
CID PubChem 67152
Nom IUPAC 2-(éthoxyméthylidène)Propanedinitrile
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxymethylenemalononitrile
Point de fusion 62°C to 68°C
Point d’ébullition 160°C (12 mmHg)
Point d’éclair 155°C (311°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1634241
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté ≥97%