Learn More
Ethoxyméthylenemalononitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10361574 500 g Flacon en verre 500g
10031050 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10361574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117925000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-06-8
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.13
Numéro MDL MFCD00001854
Clé InChI OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
CID PubChem 67152
Nom IUPAC 2-(éthoxyméthylidène)Propanedinitrile
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxymethylenemalononitrile
Point de fusion 63°C to 68°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 155g/mL
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté ≥97.5% (GC)