Learn More
Chlorure d'éthoxyoxalyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethoxyoxalyl Chloride |
| CAS | 4755-77-5 |
| Formule moléculaire | C4H5ClO3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Chlorooxoacetic Acid Ethyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, 1-(Chlorocarbonyl)formic Acid Ethyl Ester, Ethoxalyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)carboxylate, Ethyl (Chloroformyl)formate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoethanoate, Ethyl Chloroglyoxylate, Ethyl Chlorooxalate, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Oxaloyl Chloride, Ethyl Oxalyl Chloride, Monoethyl Oxalate Chloride, Monoethyl Oxalate Monochloride, Monoethyl Oxaloyl Chloride, NSC 80644, Oxalic Acid Chloride Ethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Monochloride, Oxalyl Chloride Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-2-oxoacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.53 |
| Poids de la formule | 135.9927 |