Learn More
Ethoxysulfuron (~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethoxysulfuron |
| CAS | 126801-58-9 |
| Formule moléculaire | C15 H18 N4 O7 S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Sulfamic acid, [[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-, 2-ethoxyphenyl ester (9CI), Ethoxysulfuron, Gladium, HOE 095404 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H18N4O7S/c1-4-25-10-7-5-6-8-11(10)26-27(21,22)19-15(20)18-14-16-12(23-2)9-13(17-14)24-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20) |
| SMILES | CCOc1ccccc1OS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| Nom IUPAC | (2-ethoxyphenyl) N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 398.39 |
| Poids de la formule | 398.0896 |