Learn More
Éthoxytriméthylsilane, 95%
Code produit 10469481 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10469481 5 g Flacon en verre 5g
10307911 25 g Flacon en verre 25g
10016293 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10469481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 313820050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1825-62-3 | C5H14OSi | 118,25 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1825-62-3
Formule moléculaire C5H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 118.25
Numéro MDL MFCD00009069
Clé InChI RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
CID PubChem 15772
Nom IUPAC éthoxy(triméthyl)silane
SMILES CCO[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxytrimethylsilane
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 75°C to 76°C
Point d’éclair -18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(CH3)3OC2H5
Indice de réfraction 1.3730 to 1.375
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water
Poids de la formule 118.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement