Learn More
Chlorhydrate d'éthyl-1,1-d2-amine, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylamine-1,1-D2 Hydrochloride |
| CAS | 88877-94-5 |
| Formule moléculaire | C2 D2 H5 N . Cl H |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Ethan-1,1-d2-amine, hydrochloride (9 CI), Ethan-1,1-d2-amine hydrochloride, Ethyl-1,1-d2-amine hydrochloride, 1,1-Dideuterioethylamine hydrochloride, Ethylamine-1,1-D2 hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i2D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(C)N |
| Nom IUPAC | 1,1-dideuterioetanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 83.5569 |
| Poids de la formule | 83.0471 g/mol |
| Afficher plus |