Learn More
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11468747
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468747 5 g -
11458747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19912.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3989-36-4
Formule moléculaire C5H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 158.175
Numéro MDL MFCD00052100
Clé InChI FBUHTNOJXVICFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, acmc-209wkn, maybridge1_007257, 4-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1,2,3-thiadiazol-4-ylcarboxylate, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid, ethyl ester
CID PubChem 254337
Nom IUPAC Thiadiazole éthylique-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CSN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Point de fusion 83°C to 84°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 158.18
Pourcentage de pureté 97%