Learn More
Éthyle 1,3-dithiane-2-carboxylate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11360154 5 g 5g
11370154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00663.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 20462-00-4 | C7H12O2S2 | 192.291 g/mol
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate is used in syn-selective aldol reactions. It undergoes asymmetric oxidation to give trans bis-sulfoxide. It is used to generate carbanon, which finds application in the preparation of alfa- keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼéthyle 1,3-dithiane-2-carboxylate est utilisé dans les réactions aldoliques syn-sélectives. Il subit une oxydation asymétrique pour donner du bis-sulfoxyde trans. Il est utilisé pour générer du carbanon, qui trouve son application dans la préparation des esters dʼalpha céto.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20462-00-4
Formule moléculaire C7H12O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 192.291
Numéro MDL MFCD00006657
Clé InChI ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, carboethoxy-1,3-dithiane, 2-carboethoxy-1,3-dithiane, 1,3-dithiane-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1,3 dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem22055, acmc-1cpb7, 2-carboethoxy 1,3-dithiane, 2-ethoxycarbonyl-1,3-dithiane, ethyl 1,3 dithiane carboxylate
CID PubChem 88552
Nom IUPAC 1,3-dithiane-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1SCCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
Point de fusion 19°C to 21°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 75°C to 77°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 54°C (129°F)
Indice de réfraction 1.54
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1424352
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté ≥98%