Learn More
Éthyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10348010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10348010 5 mL Flacon en verre 5mL
10358010 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10348010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209990050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 20461-99-8
Formule moléculaire C6H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.26
Numéro MDL MFCD00005411
Clé InChI OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-carboethoxydithiolane, ethyl1,3-dithiolane-2-carboxylate, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209faj, 2-carboethoxy-1,3-dithiolane, omcshthliqohdd-uhfffaoysa, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid,ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid, ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
CID PubChem 88551
Nom IUPAC 1,3-dithiolane-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1SCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1, 3-dithiolane-2-carboxylate
Note relative au nom 99%
Couleur Jaune
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 85°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5380 to 1.54
Quantité 5 mL
Beilstein 19, II, 290
Gravité spécifique 1.24
Poids de la formule 178.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement