Learn More
Éthyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)pipéridine-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11310687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11310687 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10769035 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310687 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50716CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-67-8
Formule moléculaire C14H17N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.31
Numéro MDL MFCD09025864
Clé InChI IAIJZMCYSMAKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-4-cyanopyridin-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanopyrid-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyano-2-pyridyl piperidine-4-carboxylate
CID PubChem 18525853
Nom IUPAC Éthyle1-(4-cyanopyridine-2-yl)pipéridine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259.31
Pourcentage de pureté 97%