Learn More
Éthyl 1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéridine-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11376835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11376835 5 g Flacon en verre ambré 5g
10634015 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59023DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 926921-61-1
Formule moléculaire C13H19N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 249.31
Numéro MDL MFCD09817500
Clé InChI MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
CID PubChem 24229600
Nom IUPAC Éthyl 1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéridine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 249.31
Pourcentage de pureté 97%