Learn More
Chlorhydrate de 1-aminocyclopropanecarboxylate d’étyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407028 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10407028 5 g Flacon en verre 5g
10793922 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407028 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432510050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42303-42-4 | C6H11NO2·ClH | 165.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42303-42-4
Formule moléculaire C6H11NO2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 165.62
Numéro MDL MFCD00190747
Clé InChI XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet.hcl, ethyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1-amino-cyclopropyl-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet hcl, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, acpc-oet-hcl, h-acpc-oet?cl, pubchem14733
CID PubChem 386203
Nom IUPAC Éthyl1-aminocyclopropane-1-carboxylate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Point de fusion 113.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 42.41 to 45.48% C, 8.24 to 8.66% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.