Learn More
1-benzofuran-3-ylacétate d’éthyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10557094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10557094 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10557094 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40823DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate
CAS 82156-58-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H12O3
Numéro MDL MFCD08060514
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate, ethyl 2-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl benzo b furan-3-acetate, ethyl2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 2-benzo b furan-3-ylacetate, 3-benzofuranaceticacid, ethyl ester, 3-benzofuranacetic acid, ethyl ester, benzofuran-3-acetic acid ethyl ester
Clé InChI LSGDCGDXQLDKGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=COC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC ethyl 2-(1-benzofuran-3-yl)acetate
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
CID PubChem 7537531
Poids de la formule 204.22
Pourcentage de pureté 97%