Learn More
Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15469067
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469067 250 mg 250mg
15439067 1 g 1g
15449067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52374.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24228-40-8
Formule moléculaire C15H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.34
Numéro MDL MFCD00040748
Clé InChI ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl n-benzylpiperidine-4-carboxylate, 1-benzylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-benzyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-benzyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-benzylisonipecotate, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester, 1-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl n-benzyl-isonipecotate, 1-benzyl-4-carboethoxypiperidine, 1-benzyl-piperidine-4-carboxylic acid-ethyl ester
CID PubChem 90423
Nom IUPAC ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 247.33
Pourcentage de pureté ≥97%