Learn More
Éthyle 1-benzylpyrrolidine -3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432399
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15432399 5 g 5g
15422399 1 g 1g
15442399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15432399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64962.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5747-92-2 | C14H19NO2 | 233.311 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5747-92-2
Formule moléculaire C14H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 233.311
Numéro MDL MFCD04039852
Clé InChI CYPXEPWPTXKUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester, ethyl1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate, 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-1asr8, 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylicacidethylester, ksc495s0t, 1-benzyl-3-carboethoxypyrrolidine, ethyl 1-benzyl pyrrolidine-3-carboxylate
CID PubChem 11622765
Nom IUPAC 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Beilstein 398388
Poids de la formule 233.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide